Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de 96 pocillos Masterblock™
Código de producto. 10688821
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del pocillo:
Base cónica (pocillo V)
Base redonda (pocillo U)
Volumen total del pocillo (métrico):
1 mL
2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma del pocillo Volumen total del pocillo (métrico) Tamaño de la unidad
10688821 Base cónica (pocillo V) 2 mL paquete de 50
10023241 Base redonda (pocillo U) 1 mL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10688821 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 780285
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Las microplacas Greiner Bio One™ Masterblock™ de 96 pocillos cuentan con pocillos elevados para alojar el sellado térmico o adhesivo.
Único Masterblock El diseño es adecuado para aplicaciones donde se requieren mayores volúmenes de trabajo, como el almacenamiento de líquidos en bibliotecas de compuestos.
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógeno
  • Fabricado según norma DIN ISO Directrices 9001
  • Trazable a la producción a través de un sistema de número DE LOTE definido
  • Microplacas ideales para almacenar material de muestra y cultivar bacterias o. levaduras
  • Compatibles con sistemas automatizados
  • Dimensiones y tolerancias externas uniformes
  • Codificación alfanumérica de pocillos
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Resistencia a altas temperaturas (-°196 C a + 121 °C)
  • Sellable con films adhesivos y sellador térmico 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Los recipientes Sí
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 2 mL
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Almacenar material de muestra; también son ideales para el cultivo de bacterias o levaduras
Compatibilidad de placas Sí
Cantidad 50/caja
Sin ARNasa Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C a +121°C