Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de masa
Diseñado para leer caudales de gases. El caudalímetro de masa Aalborg™ tiene un diseño robusto junto con la precisión de grado instrumental para proporcionar medios versátiles y económicos de medición de flujo.
Marca: Aalborg™ GFM37S-VAL6-B0/3CA-11-SS
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Estructura metálica rígida
- Lectura LCD inclinable incorporada
- Protección del circuito
- Se puede utilizar como dispositivo portátil
- Se muestran unidades de ingeniería del 0 al 100 %
- TIO : opción de totalizador
Certifications
NIST
Especificaciones
Caudalímetro | |
Acero inoxidable | |
NIST | |
De 0 a 15 LPM | |
12 - 26 V, 200 mA (máximo) | |
De 32 °F a 122 °F | |
0,63 cm (0,25 in) |
± 1% | |
1000 psi (70 bar) | |
Transporta dióxido de carbono | |
Lee los caudales de los gases | |
Del 0 al 25 % (escala completa) | |
De 0 °C a 50 °C |