Learn More
Aalborg™ GFM Medidor de caudal másico
Descripción
- Estructura metálica rígida
- Lectura LCD inclinable incorporada
- Protección del circuito
- Se puede utilizar como dispositivo portátil
- Se muestran unidades de ingeniería del 0 al 100 %
- TIO : opción de totalizador
Certifications
NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Caudalímetro |
| Exactitud | ± 1% |
| Material del envase | Acero inoxidable |
| Tipo de gas | dióxido de carbono |
| Tasa de presión | 1000 psig |
| Certificaciones/conformidad | NIST |
| Descripción | Transporta dióxido de carbono |
| Intervalo de caudal | De 0 a 15 LPM |
| Para utilizar con (aplicación) | Lee los caudales de los gases |
| Detalles de la fuente de alimentación | 12 - 26 V, 200 mA (máximo) |
| Mostrar más |