Learn More
Aalborg™ Caudalímetro de masa
Diseñado para leer caudales de gases. El caudalímetro de masa Aalborg™ tiene un diseño robusto junto con la precisión de grado instrumental para proporcionar medios versátiles y económicos de medición de flujo.
Marke: Aalborg™ GFM67A-VEL6-A0/3AB-60-SS
Weitere Details : Peso : 0.70000kg
Beschreibung
- Estructura metálica rígida
- Lectura LCD inclinable incorporada
- Protección del circuito
- Se puede utilizar como dispositivo portátil
- Se muestran unidades de ingeniería del 0 al 100 %
- TIO : opción de totalizador
Zertifizierungen
NIST
Spezifikation
Caudalímetro | |
Aluminio | |
NIST | |
De 0 a 500 LPM | |
12 - 26 V, 200 mA (máximo) | |
De 32 °F a 122 °F | |
0,63 cm (0,25 in) |
±1% | |
1000 psi (70 bar) | |
Transporta el aire | |
Lee los caudales de los gases | |
Del 0 al 25 % (escala completa) | |
De 0 °C a 50 °C |