Learn More
Human MAPK11 (p38 beta), His Tag Recombinant Protein
Human MAPK11 (p38 beta), His Tag Recombinant Protein
632.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002742 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 47.2 kDa |
Alias de gen | MAPK11 (p38 β) |
Familia Quinasa | MAP Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11523507
|
Invitrogen
PV3679 |
10μg |
632.00€
10 microgramos |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MAPK11 (p38 beta) is a serine⁄threonine kinase which is involved in a variety of cellular processes, and is activated by proinflammatory cytokines and environmental stress.Especificaciones
NP_002742 | |
47.2 kDa | |
MAP Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
MAPK11 (p38 β) | |
Human | |
His Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: CMGC Group | |
Baculovirus |