Learn More
Invitrogen™ MAPK10 (JNK3) Recombinant Human Protein
MAPK10 (JNK3) is a neuronal-specific form of c-Jun N-terminal kinases (JNKs).
Marca:  Invitrogen™ PV4564
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448733
  • 7890.00€ / 1 miligramo
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
MAPK10 is involved in neuronal apoptosis and phosphorylates MAP2K4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
NP_002744
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
MAPK10 (JNK3)
Human
GST Tag
Frozen
Nuclear Receptor Assay
76.6kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
MAP Kinase Family
Recombinant
Baculovirus