Learn More
Invitrogen™ MAPK10 (JNK3) Recombinant Human Protein
MAPK10 (JNK3) is a neuronal-specific form of c-Jun N-terminal kinases (JNKs).
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002744 |
---|---|
Formulación | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Peso molecular | 76.6kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Estado normativo | RUO - research use only |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15488493
|
Invitrogen™
PR6983B |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15448733
|
Invitrogen™
PV4564 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MAPK10 is involved in neuronal apoptosis and phosphorylates MAP2K4.
Especificaciones
NP_002744 | |
76.6kDa | |
RUO - research use only | |
MAPK10 (JNK3) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
MAP Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |