Learn More
Invitrogen™ Human MAP4K4 (HGK), GST Tag Recombinant Protein
Human MAP4K4 (HGK), GST Tag Recombinant Protein
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004825 |
---|---|
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Etiqueta de proteína | GST Tag |
Grupo de cinasas | Ser⁄Thr Kinases: STE Group |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10250823
|
Invitrogen™
PV4013 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15438503
|
Invitrogen™
PR7010B |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
MAP4K4 (HGK) plays an important role in stress-activated MAPK core signaling pathways.
Especificaciones
NP_004825 | |
Recombinant | |
Ser⁄Thr Kinases: STE Group | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice | |
Recombinant, Catalytic Domain | |
Serine/Threonine Kinases |