Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mammoet M2001 XD
Una puntera de acero perfectamente integrada protege los pies contra la caída de trozos de metal y otros peligros exteriores. El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver elimina la humedad y proporciona una ventilación óptima. La protección del tobillo con esponja confort y acolchado adicional proporciona una sensación de comodidad y ajuste.
Marca: Emma Safety Footwear 745868-49
Detalles adicionales : Peso : 2.36300kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck engrasado
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Aislamiento del calor y el frío
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
49 |
Cordones | |
Mammoet M2001 XD | |
Nobuck engrasado | |
Steel |