Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mammoet M2001 XD
Una puntera de acero perfectamente integrada protege los pies contra la caída de trozos de metal y otros peligros exteriores. El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver elimina la humedad y proporciona una ventilación óptima. La protección del tobillo con esponja confort y acolchado adicional proporciona una sensación de comodidad y ajuste.
117.00€ - 145.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Laces |
Color | Black |
Diseñar | Mammoet M2001 XD |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15948981
|
Emma Safety Footwear
745868-37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958981
|
Emma Safety Footwear
745868-38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968981
|
Emma Safety Footwear
745868-39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15978981
|
Emma Safety Footwear
745868-40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988981
|
Emma Safety Footwear
745868-41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998981
|
Emma Safety Footwear
745868-42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908991
|
Emma Safety Footwear
745868-43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918991
|
Emma Safety Footwear
745868-44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928991
|
Emma Safety Footwear
745868-45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938991
|
Emma Safety Footwear
745868-46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948991
|
Emma Safety Footwear
745868-47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958991
|
Emma Safety Footwear
745868-48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968991
|
Emma Safety Footwear
745868-49 |
49 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck engrasado
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
- Aislamiento del calor y el frío
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Black | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Steel |
Laces | |
Mammoet M2001 XD | |
Oiled Nubuck |