Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mammoet M1966 D
La estructura Sympatex™ de última generación proporciona una protección perfecta a los pies en los trabajos manuales de la industria química y la agricultura. Prácticamente impermeables, estas botas permiten que los pies respiren adecuadamente, manteniéndolos frescos y secos.
Marca: Emma Safety Footwear 584848-49
Detalles adicionales : Peso : 2.67000kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck engrasado
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Sympatex™ Impermeable
- Aislamiento del calor y el frío
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Mammoet M1966 D | |
Nobuck engrasado | |
Steel |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver / Sympatex™ | |
49 |