Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mammoet M1966 D
La estructura Sympatex™ de última generación proporciona una protección perfecta a los pies en los trabajos manuales de la industria química y la agricultura. Prácticamente impermeables, estas botas permiten que los pies respiren adecuadamente, manteniéndolos frescos y secos.
195.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Color | Negro |
Diseñar | Mammoet M1966 D |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver / Sympatex™ |
Material | Nobuck engrasado |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15958801
|
Emma Safety Footwear
584848-37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968801
|
Emma Safety Footwear
584848-38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15978801
|
Emma Safety Footwear
584848-39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15988801
|
Emma Safety Footwear
584848-40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15998801
|
Emma Safety Footwear
584848-41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908811
|
Emma Safety Footwear
584848-42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918811
|
Emma Safety Footwear
584848-43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928811
|
Emma Safety Footwear
584848-44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15938811
|
Emma Safety Footwear
584848-45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15948811
|
Emma Safety Footwear
584848-46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15958811
|
Emma Safety Footwear
584848-47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15968811
|
Emma Safety Footwear
584848-48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15978811
|
Emma Safety Footwear
584848-49 |
49 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Estructura en nobuck engrasado
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Sympatex™ Impermeable
- Aislamiento del calor y el frío
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Mammoet M1966 D | |
Nobuck engrasado |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver / Sympatex™ | |
Steel |