Learn More
Abnova™ MAML2 Split FISH Probe
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
1340.00€ - 2210.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Hibridación in situ fluorescente (célula)
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
Tipo de producto ADN/ARN
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16043515
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
FS0064.100UL
100 µl
1340.00€
100 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-09-2022
para ver el stock
16053515
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
FS0064.200UL
200 µl
2210.00€
200 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-09-2022
para ver el stock
Especificaciones
Hibridación in situ fluorescente (célula)
Almacenar a 4 °C en la oscuridad.
ADN/ARN