Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división MAML2
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Formato | Tubo |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| génica | mastermind-like 2 (Drosophila) |
| Alias de gen | DKFZp686N0150,KIAA1819,MAM-3,MAM2,MAM3,MGC176701,MLL-MAML2 |
| Símbolo de gen | MAML2 |
| ID de gen (Entrez) | 84441 |
| Tipo de producto | ADN/ARN |
| Cantidad | 200 μl |
| Formulario | Líquido |