Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Malt Extract NPS Including Dispenserfilter
Sterile, dehydrated culture media pads with a gridded membrane filter.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ 14086--50----RDN
Detalles adicionales : Peso : 1.16500kg
Descripción
- Almohadillas nutritivas de extracto de malta con membranas cuadriculadas
- Para la determinación de levaduras y mohos de conformidad con las normas internacionales, por ejemplo, APHA, AOAC, IFU y SOP internos.
- Almacenamiento sin problemas durante hasta 24 meses
- Económicos, suponen un ahorro de tiempo y costes
- Muy versátil - múltiples aplicaciones
- Calidad uniforme
- Guía de validación disponible
- Manipulación sencilla
- Conformidad con las normas y referencias internacionales
Especificaciones
Gris | |
Extracto de malta | |
levaduras y mohos, Molds | |
10 x 10 placas Petri con NPS en bolsas, filtros de membrana compatibles con dispensador | |
100/paq. |
Disco de tamaño de poro de 0,8 μm | |
Estéril | |
Blanco | |
0,8 μm | |
50 mm |