Learn More
Notrax Male MD-X Ramp System™ for Cushion Ease™ and SafetyStance™ Series
MD-X Ramp System™ is an extra wide attachable beveled safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Cushion Ease™ and SafetyStance™ custom mats.
46.05€
Especificaciones
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 15 cm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
17742208
Ver documentos Detalles de la promoción
Notrax
552M0003BL
Negro
46.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17752208
Ver documentos Detalles de la promoción
Notrax
552M0003YL
Amarillo
46.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • The 552 MD Extended Safety Ramp System™ Nitrile heavy duty bevels are compatible with both the CushionEase™ and SafetyStance™ Custom range
  • These bevels are 15 cm wide and 91 cm long and have been designed to provide easier access on and off the mat for things such as carts or trolleys
  • Their 100% nitrile rubber compound also ensures that these bevels are resistant to most oils making them perfect for heavier duty applications
  • It is available in black and yellow, which comply with OSHA code 1910-144
Especificaciones
Especificaciones
36 in
Caucho de nitrilo
15 cm
91 cm
Alfombrillas industriales y comerciales