Learn More
Notrax Male MD-X Ramp System™ for Cushion Ease™ and SafetyStance™ Series
MD-X Ramp System™ is an extra wide attachable beveled safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Cushion Ease™ and SafetyStance™ custom mats.
Marca: Notrax 552M0003YL
Detalles adicionales : Peso : 2.60000kg
Descripción
- Los biseles de alta resistencia de 552 MD Extended Safety Ramp System™ Nitrile son compatibles con ambos intervalos personalizados, CushionEase™ y SafetyStance™
- Los biseles tienen 15 cm de ancho y 91 cm de largo y se han diseñado para facilitar el acceso y la salida de la alfombrilla para cosas como carros
- Su compuesto de caucho de nitrilo al 100 % también garantiza la resistencia de estos biseles a la mayoría de los aceites, lo que los hace perfectos para aplicaciones de mayor resistencia
- Está disponible en negro y amarillo, que cumplen con el código OSHA 1910-144
Especificaciones
36 in | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
15 cm |
Amarillo | |
Caucho de nitrilo | |
91 cm |