Learn More
Brady™ Magnetic Plastic ADR Transport Signs
Marca: Brady™ 223596
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Especificaciones
Plástico magnético | |
Acrílico permanente | |
297,00 mm | |
1,6 1 |
1 unidad | |
297 mm | |
Diamond | |
Negro sobre Naranja |