Learn More
Brady™ Señales de transporte ADR de plástico magnético
Código de producto. p-8004206
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
1
1,4 1
1,5 1
1,6 1
3
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Texto mostrado unitSize
11710234 1 cada uno
11770234 1,5 1 cada uno
11740234 1,4 1 cada uno
11700244 1,6 1 cada uno
11790244 4 cada uno
11760244 3 cada uno
6 options
Código de producto. 11710234
Marca: Brady™ 223587
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number ADR 1-297*297-B0859
Material Plástico magnético
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 297 mm
Anchura (métrico) 297,00 mm
Forma Diamante
Texto mostrado 1
Color Negro sobre Naranja