Learn More
JULABO MAGIO MS-450F Refrigerated/Heating Circulator
The devices offer extra strong pressure and suction pumps, thus fulfilling the highest demands for temperature control of external applications.
7140.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | De 3 L a 4 L |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE |
Comunicaciones | USB, RS232, Ethernet, Modbus |
Capacidad de refrigeración | 460 W |
Caudal | De 16 a 31 l/min |
Código de producto | Marca | Refrigerante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Refrigerante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17744189
|
JULABO
9032714.N1 |
R290 |
7140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17754189
|
JULABO
9032714.S1 |
R449A |
7140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Ideal for demanding external applications
- Simple control of complex applications
- Continuously adjustable, extremely powerful pressure / suction pump
- Large, high-resolution
- TFT touch display with multilingual user interface
- Parts being in contact with the medium made of stainless steel
- Integrated programmer
- Integrated external Pt100 connection
- USB connection
- RS232 interface for online communication
- Ethernet analog interfaces (accessory)
- Class III (FL) according to DIN 12876-1
- Profibus DP (Accessory)
- RS232/RS485 interface for online communication
- Connections for solenoid valve
Especificaciones
De 3 L a 4 L | |
USB, RS232, Ethernet, Modbus | |
De 16 a 31 l/min | |
De -30 °C a +200 °C | |
230 V/50 Hz |
CE | |
460 W | |
Centrífuga | |
Baño de circulación |