Learn More
JULABO Baño de circulación refrigerado/calefactado MAGIO MS-450F
Description
- Ideal para aplicaciones externas exigentes
- Control sencillo de aplicaciones complejas
- Bomba de presión/succión extremadamente potente y ajustable continuamente
- Grande, alta resolución
- Pantalla táctil TFT con interfaz de usuario multilingüe
- Piezas que están en contacto con el medio de acero inoxidable acero
- Programador integrado
- Conexión Pt100 externa integrada
- Conexión USB
- Interfaz RS232 para la comunicación en línea
- Interfaces analógicas con puerto Ethernet (accesorio)
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
- Profibus DP (accesorio)
- Interfaz RS232/RS485 para la comunicación en línea
- Conexiones para la válvula de solenoide
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | De 3 a 4 L |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Comunicaciones | USB, RS232, Ethernet, Modbus |
| Capacidad de refrigeración | 460 W |
| Caudal | De 16 a 31 l/min |
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Intervalo de temperatura | De -30 °C a +200 °C |
| Tipo | Baño de circulación |
| Refrigerante | R290 |
| Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |