Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Macrosep™ Advance Centrifugal Devices with Supor Membrane
Particulate removal for longer HPLC and UHPLC column life.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) MAPM02C68
Detalles adicionales : Peso : 2.53650kg
Descripción
- La alta velocidad de centrifugación y el mayor EFA reducen los tiempos de giro
- Para muestras de 3 a 20 ml
- Para uso exclusivo en aplicaciones de investigación
Especificaciones
Verde agua | |
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
De 5 a 20 ml (muestra) |
EFA: 7,2 cm2 | |
0,2 μm | |
100/paquete |