Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Macrosep™ Advance Centrifugal Devices with Supor Membrane
Particulate removal for longer HPLC and UHPLC column life.
308.00€ - 1455.00€
Especificaciones
Descripción EFA: 7,2 cm2
Material (membrana) Poliestersulfona (PES)
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) De 5 a 20 ml (muestra)
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Tamaño de poro Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
17124741
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAPM02C67
0,2 μm 24/paquete
319.00€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17154741
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAPM45C68
0,45 μm 100/paquete
895.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17134741
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAPM02C68
0,2 μm 100/paquete
1455.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17144741
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva (formerly Pall Lab)
MAPM45C67
0,45 μm 24/paquete
308.00€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High spin speed and larger EFA reduces spin times
  • For samples from 3 to 20 mL
  • For research applications only
Especificaciones
Especificaciones
EFA: 7,2 cm2
Poliestersulfona (PES)
No estéril
De 5 a 20 ml (muestra)