Learn More
Cytiva MabSelect PrismA Chromatography Resin
Protein A Chromatography Resin
Marca: Cytiva 17549802
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.20000kg
Descripción
MabSelect PrismA has been improved with an optimized high-flow agarose base matrix and a genetically engineered protein A-derived ligand, allowing future demands in mAb processing to be met.
Especificaciones
80 mg de IgG humana/ml de resina en el tiempo mínimo de 6 min de residencia. 65 mg de IgG humana/ml de resina en el tiempo mínimo de 4 min de residencia. | |
De 2 a 8 °C, etanol al 20 % | |
60 μm | |
Cromatografía de afinidad de anticuerpos | |
Proteína a-derivada de alcalina estabilizada (E.coli). |
Agarosa muy entrecruzada, esférica. | |
300 cm/h | |
200 mL | |
Resina de cromatografía |
Seguridad y manipulación
- MabSelect PrismA
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.