Learn More
Cytiva Resina de cromatografía MabSelect PrismA
Código de producto. p-8555009 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
15873965 25 mL 25 ml
15883965 200 mL 200 ml
2 options
Código de producto. 15873965
Marca: Cytiva 17549801
Resina de cromatografía de proteína A
MabSelect PrismaA se ha mejorado con una matriz de base de agarosa de flujo alto optimizada y un ligando derivado de proteína A genéticamente modificado, lo que permite satisfacer las futuras demandas en el procesamiento de mAb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad de unión 80 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 6 min 65 mg de IgG humana/ml con un tiempo de residencia de 4 min
Matriz Agarosa muy entrecruzada, esférica.
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, etanol al 20 %
Presión máx. de funcionamiento 300 cm/h
Tamaño de partículas 60 μm
Cantidad 25 mL
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de afinidad de anticuerpos
Tipo Resina de cromatografía
Tipo de ligando Proteína a-derivada de alcalina estabilizada (E.coli).
compliance-icons
Nombre del producto
  • MabSelect PrismA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.