Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado Y a granel
Se utiliza principalmente para la lisis de bacterias grampositivas y gramnegativas, de tejidos y esporas de hongos, levaduras, mohos, algas filamentosas y biopelículas.
551.20€ - 940.22€
Especificaciones
Tipo de esfera | Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm |
---|---|
Tipo de muestra | Levadura, Hongos, Alga filamentosa |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
Matriz | Matriz de lisis Y |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17496473
|
MP Biomedicals™
116540437 |
1 kg |
940.22€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15782282
|
MP Biomedicals™
116540436 |
500 g |
551.20€
500 g |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Compuesta de gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm de diámetro
- Y2O3 + ZrO2 tiene alta densidad y una dureza extremadamente alta, lo que hace que esta matriz sea ideal para agrietar paredes celulares muy duras, al tiempo que su superficie lisa minimiza el cizallamiento
Especificaciones
Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis Y |
Levadura, Hongos, Alga filamentosa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.