Learn More
MP Biomedicals™ Matriz de lisado Y a granel
Se utiliza principalmente para la lisis de bacterias grampositivas y gramnegativas, de tejidos y esporas de hongos, levaduras, mohos, algas filamentosas y biopelículas.
Marca: MP Biomedicals™ 116540437
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Aplicaciones: La matriz de lisado Y se utiliza principalmente para la lisis de bacterias grampositivas y gramnegativas, tejidos y esporas de hongos, levaduras, mohos, algas filamentosas y biopelículas.
- Los gránulos tienen una alta densidad y una dureza extremadamente alta, lo que hace que esta matriz sea ideal para agrietar paredes celulares muy duras, al tiempo que su superficie lisa minimiza el cizallamiento.
Especificaciones
Gránulos de óxido de circonio estabilizados con Yttria de 0,5 mm | |
Levadura, Hongos, Alga filamentosa | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
1 kg |
Gránulos de molienda estabilizados con Yttria de 0,5 mm, matriz Y | |
Instrumentos FastPrep u otros batidores de gránulos | |
Matriz de lisis Y |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.