Learn More
Thermo Scientific™ Lys-Bradykinin Acetate Salt
For cellular and molecular biology applications
68.30€ - 283.00€
Especificaciones
Método de purificación | HPLC |
---|---|
Nombre común | Kallidin |
Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
Formato | Powder |
Para utilizar con (aplicación) | Endogenous bradykinin receptor agonist |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15483789
|
Thermo Scientific™
J61171.#0 |
5 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15493789
|
Thermo Scientific™
J61171.MB |
25 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
HPLC | |
Store at -20°C | |
Endogenous bradykinin receptor agonist | |
Lys-Bradykinin acetate salt | |
Lys-Arg-Pro-Pro-Gly- Phe-Ser-Pro-Phe-Arg |
Kallidin | |
Powder | |
1188.40 | |
RUO - research use only |
For Research Use Only