Learn More
Ly-6G Rat, Qfluor 630, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB77-QF630-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932468
  • 225.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Ly-6G
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6c1
Protein A/G Purified
RUO
17067
IgG2b κ
Flow Cytometry
RB6-8C5
Qfluor 630
NP_001238984
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.