Learn More
Ly-6G Rat, Qfluor 630, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
225.00€ - 326.00€
Especificaciones
Antígeno Ly-6G
Clon RB6-8C5
Concentración 0.2mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15932468
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB77-QF630-100UG
100 μg
225.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15942468
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB77-QF630-500UG
500 μg
326.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Ly-6G
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
17067
IgG2b κ
Protein A/G Purified
RB6-8C5
Flow Cytometry
Qfluor 630
RUO
NP_001238984
Ly6c1
Primary
Store at 2-4°C.