Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix, high ROX
Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen and Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR.
Marca: Thermo Scientific™ K0363
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Includes:
- Mezcla maestra de qPCR con ROX alto Luminaris Color HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado con un colorante azul. La mezcla maestra contiene una alta concentración de referencia pasiva ROX
Descripción
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen Master Mixes are ready-to-use qPCR master mixes with color and premixed UDG optimized for SYBR Green chemistry using standard cycling protocols.
- Mezcla maestra azul y tampón de muestra amarillo para facilitar el pipeteo
- UDG en la mezcla maestra para evitar la contaminación cruzada
- Rendimiento igual de mezclas maestras azules e incoloras
- Versiones con ROX premezclado o fluoresceína para diferentes plataformas en tiempo real
- Protocolos de ciclo estándar
- Excelente rendimiento de qPCR
- Especificidad: La ADN polimerasa Taq de inicio en caliente y el tampón optimizado eliminan la formación y amplificación inespecífica de los dímeros de cebadores
- Sensibilidad: detección de copia única
- Amplia gama lineal: cuantificación precisa en 9 órdenes de magnitud
- Reproducibilidad y comodidad: mezcla maestra 2X lista para su uso
Especificaciones
Contiene: • 10 x 1,25 ml de mezcla maestra de qPCR de ROX alto Luminaris Color HiGreen (2X) que contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente, UDG, dNTP (con dUTP) y SYBR Green I en un tampón de PCR optimizado con un colorante azul; suficiente para 1250 reacciones de 20 μl. La mezcla maestra contiene una alta concentración de colorante de referencia pasivo ROX para plataformas específicas en tiempo real. • 3 x 1,25 ml 40X tampón de muestra amarillo • 10 x 1,25 ml de agua sin nucleasas Almacenar a - 20 °C. |
|
Alto | |
ADN polimerasa Taq | |
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™ | |
Mezcla maestra para qPCR | |
Expresión génica | |
2 X | |
ADN, ADNbc |
SYBR | |
qPCR | |
Estándar | |
Luminaris | |
250 reacciones | |
2X | |
1250 reacciones |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.