Learn More
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix, high ROX
Thermo Scientific Luminaris Color HiGreen and Luminaris HiGreen qPCR Master Mixes are universal ready-to-use solutions optimized for qPCR and two-step RT-qPCR.
282.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Método de detección SYBR
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de reacciones Precio Cantidad y disponibilidad  
13223179
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K0363
1250 reacciones
1284.00€
1250 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
13233179
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K0364
5000 reacciones
4090.00€
5000 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
13213179
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K0362
500 reacciones
540.00€
500 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
13203179
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
K0361
250 reacciones
282.00€
250 reacciones
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Luminaris Color HiGreen Master Mixes are ready-to-use qPCR master mixes with color and premixed UDG optimized for SYBR Green chemistry using standard cycling protocols.
  • Blue master mix and Yellow Sample Buffer for easy pipetting
  • UDG in the master mix to prevent carry-over contamination
  • Equal performance of blue and colorless master mixes
  • Versions with premixed ROX or fluorescein for different real-time platforms
  • Standard cycling protocols
  • Excellent qPCR performance
  • Specificity: Hot Start Taq DNA Polymerase and the optimized buffer eliminate non-specific amplification and formation of primer dimers
  • Sensitivity: single copy detection
  • Wide linear range: accurate quantification across 9 orders of magnitude
  • Reproducibility and convenience: ready-to-use 2X master mix
Especificaciones
Especificaciones
SYBR
qPCR
Estándar
Luminaris
qPCR, RT-qPCR en dos pasos
2 X
Alto
ADN polimerasa Taq
Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™
Mezcla maestra para qPCR
2X
ADN, ADNbc
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.