Learn More
Poulten & Graf GmbH Sanitex glass and metal syringe
Constructed from metal and glass. Poulten Graf™ Sanitex glass and metal syringes are perfect for measuring and dispensing liquids.
Marca:  Poulten & Graf GmbH 7 20241
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10427461
  • 236.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • De metal y vidrio
  • Graduaciones en ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Jeringa
1 por unidad
Vidrio, metálica
134 °C
20 ml