Learn More
Poulten & Graf GmbH Sanitex glass and metal syringe
Código de producto. p-8004203
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10321702 10 ml cada uno
10427461 20 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10321702
Marca: Poulten & Graf GmbH 7 20237
Hecha de metal y vidrio. Las jeringas de vidrio y metal Sanitex Poulten Graf™ son perfectas para medir y dispensar líquidos.
  • De metal y vidrio
  • Graduaciones en ámbar
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio, metálica
Color Transparente
Tipo de producto Jeringa
Temperatura máxima 134 °C
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 10 ml