Learn More
Cytiva Luer Connectors for Chromatography Columns
For use with the HiTrap column family of columns
54.00€ - 72.00€
Especificaciones
Cantidad | 2 Paq. |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo de columna | Column Accesory |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11822180
|
Cytiva
18-1003-68 |
Conector de tubos | Conecte el tubo al fondo de la columna |
72.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11842180
|
Cytiva
18-1027-62 |
Unión | Conecte una jeringa al fondo de una columna HiTrap |
72.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11832180
|
Cytiva
18-1027-12 |
Unión | Conecte una jeringa a la p de una columna HiTrap |
54.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- HiTrap column inlets have 1/16 in. female threads, while the outlets have 1/16 in. male threads
Especificaciones
2 Paq. | |
Polipropileno | |
Column Accesory |