Learn More
Cytiva Conectores Luer para columnas de cromatografía
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Conector de tubos
Unión
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
Requires
Las columnas Cytiva HiTrap se venden por separado.
- Las entradas de columna HiTrap tienen 1/16 pulgadas (1,52 mm) roscas hembra, mientras que las salidas tienen 1/16 pulgadas (1,52 mm) roscas macho
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Unión |
| Cantidad | 2 Paq. |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de columna | Column Accesory |
| Para utilizar con (aplicación) | Conecte una jeringa a la p de una columna HiTrap |