Learn More
Invitrogen™ LTK (TYK1) Recombinant Human Protein
LTK (TYK1) is a member of the ros/insulin receptor family of kinases.
632.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002335.2 |
---|---|
Formulación | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Peso molecular | 73.7kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Estado normativo | RUO - research use only |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10392383
|
Invitrogen™
PV4651 |
10μg |
632.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15438653
|
Invitrogen™
PR8108A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15448743
|
Invitrogen™
PV4652 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
LTK (TYK1) is involved in cell growth and differentiation.
Especificaciones
NP_002335.2 | |
73.7kDa | |
RUO - research use only | |
ALK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
LTK (TYK1) | |
Human | |
GST Tag |