Learn More
Invitrogen™ LRRK2 (WT) Recombinant Protein
Mutations in the leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) gene, which codes for a multi-domain protein kinase, are considered the most common genetic cause of late-onset autosomal-dominant Parkinson's disease.
568.00€ - 12730.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_940980.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
ID de gen (Entrez) | 120892 |
Peso molecular | 288 kDa |
Alias de gen | AURA17, DARDARIN, PARK8, RIPK7, ROCO2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15393806
|
Invitrogen™
A15198 |
100μg |
2765.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15383806
|
Invitrogen™
A15197 |
10μg |
568.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15303816
|
Invitrogen™
A15199 |
1mg |
12730.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This full-length, purified and active wild-type LRRK2 protein may be useful in research to better understand the native protein, unaffected by mutations, as well as to explore the mechanisms underlying Parkinson's disease.
- Increase disease relevance by interrogating a purified and active full-length LRRK2 protein
- Uncover novel compounds or hits specific to the full-length form
- Advance Parkinson's research using the full-length protein and validated assays
Especificaciones
NP_940980.3 | |
120892 | |
AURA17, DARDARIN, PARK8, RIPK7, ROCO2 | |
Human | |
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. If properly stored, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Kinase Assay | |
288 kDa | |
LRRK Kinase Family | |
DYKDDDDK | |
Baculovirus | |
Recombinant, Full Length | |
Neurobiology |