Learn More
Invitrogen™ Human LRRK2, GST Tag Recombinant Protein
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain.
674.00€ - 12390.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_940980.2 |
---|---|
Alias de gen | LRRK2 |
Familia Quinasa | LRRK Kinase Family |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15488763
|
Invitrogen™
PV4874 |
1mg |
12390.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15498673
|
Invitrogen™
PR8604B |
100μg |
2625.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10689873
|
Invitrogen™
PV4873 |
10 μg |
674.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Mutations in the LRRK2 gene have been associated with Parkinson's disease.
Especificaciones
NP_940980.2 | |
LRRK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
LRRK2 | |
Human | |
GST Tag |