Learn More
Buerkle™ Cable de descenso
Para botellas de inmersión y bombas de inmersión adecuadas para bobinas de cable manuales de los materiales más diversos. Carga de tracción máx. hasta 10 kg.
Marca: Buerkle™ 5309-0550
585.24 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.95000kg
Descripción
- Buena resistencia química
- Para frascos de inmersión y cilindros de inmersión, carretes de tambor de accionamiento manual hechos de varios materiales
- Carga de tracción máx. hasta 10 kg
Especificaciones
Cable de bajada | |
Tomamuestras de inmersión y cilindros de inmersión | |
100 m |