Learn More
Buerkle™ Cable de descenso
Para botellas de inmersión y bombas de inmersión adecuadas para bobinas de cable manuales de los materiales más diversos. Carga de tracción máx. hasta 10 kg.
16.55€ - 650.00€
Especificaciones
Tipo de producto Cable de bajada
Ver más especificaciones
Productos 15
Código de producto Marca Material Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11882663
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0410
cobre 10 m 4,5 mm
146.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11892663
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0425
cobre 25 m 4,5 mm
322.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11802673
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0450
cobre 50 m 4,5 mm
625.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10066361
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0205
Polipropileno 50 m 2 mm
72.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10157871
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0202
Polipropileno 25 m 2 mm
37.65€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10279771
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0201
Polipropileno 10 m 2 mm
16.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10107781
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0301
Acero inoxidable (V2A) 10 m 1,25 mm
42.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10498421
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0302
Acero inoxidable (V2A) 25 m 1,25 mm
88.55€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10084800
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0110
Acero inoxidable (V2A) 10 m 2 mm
62.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10779972
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0125
Acero inoxidable (V2A) 25 m 2 mm
148.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10408431
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0305
Acero inoxidable (V2A) 50 m 1,25 mm
164.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10381132
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0150
Acero inoxidable (V2A) 50 m 2 mm
286.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17270574
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0525
25 m
369.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10579902
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0510
Acero inoxidable 10 m 2,3 mm
156.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17280574
Ver documentos Detalles de la promoción
Buerkle™
5309-0550
100 m
650.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cable de descenso de cuerda de polipropileno, rojo, económico.
Para botellas de inmersión y bombas de inmersión adecuadas para bobinas de cable manuales de los materiales más diversos. Carga de tracción máx. hasta 10 kg.
Especificaciones
Especificaciones
Cable de bajada