Learn More
Fisherbrand™ Punta con filtro inferior
Combines the advantages of standard filter tips with an innovative low retention surface to ensure maximum sample recovery, minimal sample loss and high-precision pipetting. Fisherbrand™ Premium-Line Low Retention Filter Tips eliminate sample loss and contamination.
124.00€ - 148.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | CE, IVD |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduated | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduated | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10264502
|
Fisherbrand™
|
0.1 to 10 μL | Yes | 34.1mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10356002
|
Fisherbrand™
|
1 to 100 μL | Yes | 50.8mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10142792
|
Fisherbrand™
|
De 1 a 200 μl | Sí | 50,8mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10682723
|
Fisherbrand™
|
100 to 1000 μL | Yes | 86mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10355812
|
Fisherbrand™
|
0.5 to 20 μL | No | 45.7mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Prevents sample contamination
- Made of high-quality hydrophobic virgin polyethylene without additives
- Filters block aerosols and liquids (vaporous, radioactive, biohazardous or corrosive samples) through micropore filter technology (MPS technology, filter pore size 5-40 μm)
- Optimized cone geometry provides a secure fit
- Graduation marks on tip at standard volumes provide quick and easy volume checks
- Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip for precise pipetting without loss of sample
- Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
- Sterile version available (beta irradiation) for sterile handling
Especificaciones
Con filtro | |
Transparente | |
CE, IVD | |
Gradilla |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Radiación beta | |
Polipropileno virgen |