Learn More
Fisherbrand™ Punta con filtro inferior
Combines the advantages of standard filter tips with an innovative low retention surface to ensure maximum sample recovery, minimal sample loss and high-precision pipetting. Fisherbrand™ Premium-Line Low Retention Filter Tips eliminate sample loss and contamination.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.96000kg
Descripción
- Evita la contaminación de muestras
- Fabricadas con polietileno virgen hidrófobo de alta calidad sin aditivos
- Los filtros bloquean aerosoles y líquidos (muestras vaporosas, radiactivas, biopeligrosas o corrosivas) mediante la tecnología de filtro de microporos (tecnología MPS, tamaño de poro de filtro 5-40 μm)
- Geometría de cono optimizada para un ajuste seguro
- Las marcas de graduación de la punta en los volúmenes estándar permiten comprobar el volumen de forma rápida y sencilla
- La apertura de la punta cónica evita la formación de gotas al final de la punta para un pipeteo preciso sin pérdida de muestras
- Puntas fabricadas con polipropileno virgen, no humectable y esterilizable en autoclave
- Versión estéril disponible (radiación beta) para manipulación estéril
Especificaciones
De 1 a 200 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
CE, IVD | |
Gradilla | |
Polipropileno virgen |
Con filtro | |
Transparente | |
50,8mm | |
Radiación beta | |
Sí | |
Volúmenes estándar |