Learn More
Sartorius Puntas Optifit de baja retención
Maximice la recuperación de muestras y la precisión de pipeteado. Las puntas Optifit de baja retención Sartorius cuentan con una superficie resistente y repelente a líquidos y son compatibles con micropipetas Sartorius para un sellado perfecto y un uso ergonómico. Hay disponible una gama de tamaños de puntas codificadas por colores en bandejas individuales o torres de recarga compactas.
Marca: Sartorius LH-L790352
Detalles adicionales : Peso : 0.54720kg
Descripción
Puntas de baja retención para una recuperación máxima de la muestra- Superficie extremadamente uniforme, repelente de líquidos e hidrófoba que optimiza el flujo de líquidos
- Los líquidos se deslizan fácilmente fuera de la superficie químicamente resistente, dejando muy poco residuo detrás
- Ideal para fluidos con baja tensión superficial, como líquidos viscosos que contienen detergente
- Útil en PCR/PCR en tiempo real, clonación, SDS-PAGE y otros métodos de análisis de ácidos nucleicos o proteínas
- Con un ajuste perfecto de la punta y sellado para proporcionar la máxima precisión
- Permite una colocación/expulsión de puntas ergonómica y ligera con la función Optiload de Pipetas Sartorius
- Compatible con las pipetas Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus, así como con la mayoría de marcas
- Bandejas y puntas codificadas por colores para combinarse fácilmente con micropipetas Sartorius
- Las bandejas tienen certificación de ausencia de ADNasa, ARNasa y endotoxinas; todas las puntas cumplen las normas ISO 9001 e ISO 13485
- Fácil identificación de puntas con etiquetado claro que incluye información de trazabilidad
- El polipropileno virgen es 100 % reciclable o puede incinerarse como residuo energético
- Las puntas sin filtrar no estériles son esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Especificaciones
De 5 a 350 μl | |
No estéril | |
5,4cm | |
Retención baja | |
Pipetas Sartorius, Pipetas de ajuste universal |
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Recarga | |
Naranja | |
PP (polipropileno) |