Learn More
Sartorius Puntas Optifit de baja retención
Maximice la recuperación de muestras y la precisión de pipeteado. Las puntas Optifit de baja retención Sartorius cuentan con una superficie resistente y repelente a líquidos y son compatibles con micropipetas Sartorius para un sellado perfecto y un uso ergonómico. Hay disponible una gama de tamaños de puntas codificadas por colores en bandejas individuales o torres de recarga compactas.
Marca: Sartorius LH-L790350
Detalles adicionales : Peso : 1.17000kg
Descripción
Puntas de baja retención para una recuperación máxima de la muestra- Superficie extremadamente uniforme, repelente de líquidos e hidrófoba que optimiza el flujo de líquidos
- Los líquidos se deslizan fácilmente fuera de la superficie químicamente resistente, dejando muy pocos residuos detrás
- Ideal para fluidos con baja tensión superficial, como líquidos viscosos que contienen detergente
- Útil para PCR/PCR en tiempo real, clonación, SDS-PAGE y otros métodos de análisis de ácidos nucleicos o proteínas
- Con un ajuste perfecto de la punta y sellado para proporcionar la máxima precisión
- Permite la fijación/expulsión de la punta ergonómica y ligera con la función Optiload de las pipetas Sartorius
- Compatible con las pipetas Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus, así como con la mayoría de marcas
- Bandejas y puntas codificadas por color para facilitar la combinación con pipetas Sartorius compatibles
- Las bandejas están certificadas como libres de DNasa, RNasa y endotoxinas; todas las puntas cumplen las normas ISO9001 e ISO13485
- Fácil identificación de puntas con etiquetado claro que incluye información de trazabilidad
- El polipropileno virgen es 100% reciclable o puede incinerarse como deshecho energético
- Las puntas no filtradas y no estériles son autoclavables a 121 °C durante 20 minutos
Especificaciones
De 5 a 350 μl | |
No estéril | |
5,4cm | |
Retención baja | |
Sartorius™ Biohit™, Pipeta de ajuste universal |
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
Naranja | |
PP (polipropileno) |