Learn More
Abnova™ LOC57168 Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00057168-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16112573
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH36753
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
63.8
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ASPHD2
Human
Recombinant
Solution
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
57168
LOC57168 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
FLJ39838
ASPHD2