Learn More
Invitrogen™ Human LIMK1, His Tag Recombinant Protein
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002305 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 44.7 kDa |
Alias de gen | LIMK1, LIMK |
Familia Quinasa | LISK Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15498623
|
Invitrogen™
PR7844A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10524473
|
Invitrogen™
PV4348 |
1 mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
LIMK1 is involved in regulation of actin cytoskeletal changes via phosphorylation of cofilin. LIMK1 has also been implicated in brain development.
Especificaciones
NP_002305 | |
44.7 kDa | |
LISK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.5 mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2 mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Baculovirus |
Kinase Assay | |
LIMK1, LIMK | |
Human | |
His Tag | |
Dry Ice |