Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31160
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Marca: Abeba™ 31160/42
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Piel suave de color blanco/rojo
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3558)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Cierre de velcro.
- Material reflectante
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Cuero | |
Slip-resistant | |
31160 |
Blanco | |
42 | |
Polyurethane |