missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31160
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
70.95€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Slip-resistant |
Material de la suela | Polyurethane |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15688717
|
Abeba™
31160/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15698717
|
Abeba™
31160/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15608727
|
Abeba™
31160/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15618727
|
Abeba™
31160/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15628727
|
Abeba™
31160/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15638727
|
Abeba™
31160/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15648727
|
Abeba™
31160/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15658727
|
Abeba™
31160/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15668727
|
Abeba™
31160/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Piel suave de color blanco/rojo
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3558)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Cierre de velcro.
- Material reflectante
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Cuero | |
Polyurethane |
Blanco | |
Slip-resistant | |
31160 |