Learn More
Abeba™ Zapatos Light 31136
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Marca: Abeba™ 31136/43
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
- Piel con incrustaciones textiles de tejido Air-Mesh
- Negro
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3559)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Cierre de doble velcro
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA | |
Cuero | |
Slip-resistant | |
31136 |
Negro | |
43 | |
Polyurethane |